Merck
546925
Sigma-Aldrich
2-クロロベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,130
25 G
¥21,500
¥5,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,130
25 G
¥21,500
About This Item
化学式:
ClC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
211.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.576 (lit.)
bp
150-152 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.548 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChI Key
KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
546925-5G:
546925-BULK:
546925-VAR:
546925-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Hura et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 97(2), 281-286 (1993-04-01)
The potential of toxic action in rats of orthochlorbenzol sulphochloride, administered intragastrically in single doses and in daily doses included in food, was estimated. Other bioenzymatic parameters of liver function (transaminase, gammaglutamyltransferase, glutamatdehydrogenase etc.), which presented changes in all experiments
[Toxicologic and hygienic characteristics of O-chlorobenzenesulfochloride].
D A Chura et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 72-73 (1989-04-01)
Zafar Iqbal et al.
European journal of medicinal chemistry, 168, 154-175 (2019-03-01)
A novel class of spiroimidazolidine-2',4'-diones substituted with aryl sulfonyl group at different positions was designed and synthesized. The target compounds were evaluated for their potential to release insulin from MIN6 cell line derived from in-vivo immortalized insulin-secreting pancreatic cells. The