Merck
546968
Sigma-Aldrich
3-クロロベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
211.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
102-104 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI Key
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
546968-25G:
546968-BULK:
546968-5G:
546968-VAR:
試験成績書(COA)