Merck
546909
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-フルオロベンゾトリフルオリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)CF3
CAS番号:
分子量:
243.00
Beilstein:
2643544
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
136-143 °C (lit.)
密度
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.0 °F - closed cup
引火点(℃)
63.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
546909-5G:
546909-1G:
546909-BULK:
546909-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)