グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
165-169 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
OCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
InChI Key
LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
310891-VAR:
310891-5G:
310891-BULK:
310891-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック