Merck
700517
Sigma-Aldrich
4-ニトロ-α,α,α-トリフルオロトルエン-フェニル-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
4-ニトロベンゾトリフルオリド-13C6, (フェニル-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13C6F3H4NO2
分子量:
197.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
38-40  °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)11(12)13/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
XKYLCLMYQDFGKO-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
700517-BULK:
700517-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)