Merck
546771
Sigma-Aldrich
2,7-ジヨードフルオレン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8I2
CAS番号:
分子量:
418.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
98%
mp
216-218 °C (lit.)
SMILES記法
Ic1ccc-2c(Cc3cc(I)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8I2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
InChI Key
YCWGCTPMBCOCLT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
546771-BULK:
546771-5G:
546771-VAR:
546771-1G:4548173994802
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)