Merck
546534
Sigma-Aldrich
トリス(ジメチルアミド)ガリウム(III)
98%
別名:
Hexakis(dimethylamido)digallium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H36Ga2N6
CAS番号:
分子量:
403.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
core: gallium
reagent type: catalyst
mp
104-105.5 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)[Ga-]1(N(C)C)[N+](C)(C)[Ga-](N(C)C)(N(C)C)[N+]1(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Ga/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q4*-1;4*+1
InChI Key
RVOVCNXACQVIAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 31 Gallium
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.3 °F
引火点(℃)
55.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
546534-VAR:
546534-BULK:
546534-1G:
546534-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ALD(原子層堆積法)を色素増感およびペロブスカイト太陽電池の作製に用いた事例をご紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。