アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.494
密度
1.308 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI Key
QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
749354-BULK:
749354-VAR:
749354-1G:
試験成績書(COA)