Merck
544140
Sigma-Aldrich
コバルト(II)ホスフェート 水和物
別名:
コバルトリン酸塩八水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Co3(PO4)2
CAS番号:
分子量:
366.74 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
濃度
≤46.6% Co (complexometric)
SMILES記法
O.[Co++].[Co++].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Co.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
InChI Key
FGMIXSNEQGJBOH-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
544140-50G:4548173316086
544140-250G:
544140-BULK:
544140-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1