Merck
542687
Sigma-Aldrich
Diallylmethylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,200
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,200
About This Item
化学式:
(CH2=CHCH2)2NCH3
CAS番号:
分子量:
111.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
111 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H13N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-5H,1-2,6-7H2,3H3
InChI Key
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
詳細
Diallylmethylamine is a tertiary amine. It can be prepared from the reaction between aqueous methylamine and allylchloride in the presence of polyglycol-400 (phase transfer catalyst).[1]
アプリケーション
Diallylmethylamine may be used in the synthesis of the following:
  • diallyldimethylammonium iodide[2]
  • diallylethylmethylammonium bromide[2]
  • diallylbenzylmethylammonium chloride[2]
  • alkyl substituted diallylmethyl quaternary ammonium salt monomers[3]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
45.0 °F - closed cup
引火点(℃)
7.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
542687-VAR:
542687-BULK:
542687-1G:
542687-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Diallylmethylamine by Phase Transfer Catalysis.
Xiao Y, et al.
Chinese Journal of Applied Chemistry / Ying Yong Hua Xue, 21(8), 818-818 (2004)
Base stable pyrrolidinium cations for alkaline anion exchange membrane applications.
Gu F, et al.
Macromolecules, 47(19), 6740-6747 (2014)
Synthesis and Characterization of Diallylmethylalkyl Quaternary Ammonium Salts.
Tao XP and Zhang YJ.
Fine Chemicals / ????, 7, 028-028 (2014)