Merck
522376
Sigma-Aldrich
ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロリド) 溶液
average Mw <100,000 (very low molecular weight), 35 wt. % in H2O
別名:
PDADMAC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥12,400
1 L
¥17,500
¥12,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥12,400
1 L
¥17,500
About This Item
化学式:
(C8H16ClN)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥12,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
分子量
average Mw <100,000 (very low molecular weight)
品質水準
濃度
35 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.417
粘度
100-200 cP(25 °C)
密度
1.09 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Cl-].[N+](CC=C)(CC=C)(C)C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロリド)(PDDA)は、水に溶けると容易にイオン化するカチオン性高分子電解質です。このポリマーは、廃水処理(凝集剤として)やナノ粒子の官能基付加の分野で広く使用されています。
アプリケーション
ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロリド)(PDDA)は、キャップ付加したヘキサシアノ鉄酸銅(CuHCF)ナノ粒子など、ナノ粒子合成での安定剤として使用できます。PDDAを添加すると粒子の凝集が阻止され、サイズおよび多分散性を制御しながらナノ粒子を合成できます。 [1] また、化学的センサーや生物学的センサーの製造にも使用できます。たとえば、PDDA修飾した触媒プラットフォームは、L-システインの電気化学的検出に使用できます。[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
522376-BULK:
522376-25ML:
522376-VAR:
522376-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The p-type MoS2 nanocube modified poly(diallyl dimethyl ammonium chloride)-mesoporous carbon composites as a catalytic amplification platform for electrochemical detection of l-cysteine
Zhixiang Zheng, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 221, 1162-1169 (2015)
Synthesis of poly(diallyldimethylammonium) capped copper hexacyanoferrate (CuHCF) nanoparticles: An efficient stabiliser for Pickering emulsions
Martin Mayer, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 505, 364-372 (2017)
Shangzhi Chen et al.
Nature nanotechnology, 15(1), 35-40 (2019-12-11)
Being able to dynamically shape light at the nanoscale is one of the ultimate goals in nano-optics1. Resonant light-matter interaction can be achieved using conventional plasmonics based on metal nanostructures, but their tunability is highly limited due to a fixed
Lokesh S Koodlur
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 91, 21-27 (2013-01-22)
A self-assembled molecular film of a water-soluble cobalt tetrasulfophthalocyanine was deposited on a gold substrate premodified with poly(diallyldimethylammonium chloride). The process of layer-by-layer assembly on the gold substrate was characterized using UV-Vis, Raman spectroscopy, ellipsometry, contact angle measurements, atomic force
Lulu Han et al.
Biomaterials, 34(4), 975-984 (2012-11-07)
The directional cell migration plays a crucial role in a variety of physiological and pathological processes. It can be controlled by the gradient cues immobilized on the substrate. The poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSS)/poly(diallyldimethylammonium) chloride (PDADMAC) multilayers were post-treated in a gradient
資料
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
交互(LbL)積層法は、制御可能な形態を有する薄膜として機能性分子を固定するための汎用性の高い方法を提供します。
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. May I know if this sample is atactic or does it have tacticity?
    1 回答
    1. The tacticity is not defined or controlled for, so this product would be considered atactic.