Merck
54248
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane
technical, ≥94% (GC)
別名:
1H,1H,2H,2H-パーフルオロペンチルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4F7I
CAS番号:
分子量:
323.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥94% (GC)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C5H4F7I/c6-3(7,1-2-13)4(8,9)5(10,11)12/h1-2H2
InChI Key
TZNRRNKRZXHADL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
54248-5G-F:4548173994796
54248-VAR-F:
54248-25G-F:
54248-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)