Merck
541524
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one
96%
別名:
2,2-ジメチルプロパン-1,3-ジオール 環状ホスホナート, ネオペンチルグリコール 水素ホスファイト, ネオペンチレンホスファイト, 環状2,2-ジメチルトリメチレンホスホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11O3P
CAS番号:
分子量:
150.11
EC Number:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CO[PH](=O)OC1
InChI
1S/C5H11O3P/c1-5(2)3-7-9(6)8-4-5/h9H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QHXZLTUNAVKFIT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • パラジウム(I)触媒によるP(O)-H結合の付加
  • 高度な位置選択的修正Pudovik付加反応
  • 酢酸マンガン(III)により媒介されるラジカル反応
  • 生物学的システムにおける立体選択的ヒドロキシルラジカル付加体形成の機構マーカーとしての安定環状DEPMPO誘導体
  • 銅触媒による好気的酸化的脱水素型カップリング反応
  • 抗癌剤としてのビスホスホン酸/ホスファンアミダート
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.9 °F - closed cup
引火点(℃)
109.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
541524-BULK:
541524-1G:
541524-5G:
541524-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Fukal et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(19), 9924-9934 (2019-05-01)
Structural interpretation of the 31P NMR shifts measured in O,O-diethyl thiophosphate (PT), 5,5-dimethyl-2-mercapto-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide (cPT), diethylphosphate (P) and 5,5-dimethyl-2-hydroxy-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide (cP) was obtained by means of theoretical calculations including the effects of geometry, molecular dynamics, and solvent, relativistic effects and