Merck
111236
Sigma-Aldrich
trans-2-Octene
97%
別名:
β-trans-Octene, (2E)-2-Octene, (E)-2-Octene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,260
10 G
¥16,200
¥9,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,260
10 G
¥16,200
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1719497
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39010220
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
31 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
密度
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC\C=C\C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5H,4,6-8H2,1-2H3/b5-3+
InChI Key
ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
trans-2-Octene undergoes epoxidation with two manganese(III) porphyrin complexes by meta-chloroperbenzoic acid under catalytic reaction conditions in various solvents[1].
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
111236-1G:
111236-BULK:
111236-10G:
111236-VAR:
111236-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Min Young Hyun et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(5), 1810-1818 (2012-11-28)
The participation of multiple active oxidants generated from the reactions of two manganese(III) porphyrin complexes containing electron-withdrawing and -donating substituents with peroxyphenylacetic acid (PPAA) as a mechanistic probe was studied by carrying out catalytic oxidations of cyclohexene, 1-octene, and ethylbenzene
Aleksandr Fridlyand et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7559-7577 (2015-02-25)
The high pressure and temperature oxidation of methyl trans-2-nonenoate, methyl trans-3-nonenoate, 1-octene, and trans-2-octene are investigated experimentally to probe the influence of the double bond position on the chemical kinetics of long esters and alkenes. Single pulse shock tube experiments