蒸気密度
0.97 (vs air)
蒸気圧
35.04 atm ( 20 °C)
アッセイ
99.99%
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
36 %
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
SMILES記法
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
包装
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
よく一緒に購入される製品
コントロールバルブ
パージ値
ホースバーブ
レギュレーター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-148.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
536164-BULK:
536164-VAR:
536164-110G-PW:
536164-110G:
試験成績書(COA)
資料
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.