Merck
535494
Sigma-Aldrich
4′-ブロモメチル-2-ビフェニルカルボニトリル
97%
別名:
2-シアノ-4′-ブロモメチルビフェニル, 4′-ブロモメチル-2-シアノビフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,610
25 G
¥17,300
¥5,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,610
25 G
¥17,300
About This Item
化学式:
BrCH2C6H4C6H4CN
CAS番号:
分子量:
272.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥5,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid crystal
mp
125-128 °C (lit.)
SMILES記法
BrCc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
InChI Key
LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
535494-25G:4548173219226
535494-BULK:
535494-5G:4548173219233
535494-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1