338656
4′-(Hexyloxy)-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 96%
別名:
4′-(Hexyloxy)-4-biphenyl-carbonitrile, 4′-(Hexyloxy)[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4′-Hexyloxy-4-cyanobiphenyl, 4′-Hexyloxybiphenylyl-4-carbonitrile, 4-(4-Hexyloxyphenyl)benzonitrile, 4-(n-Hexyloxy)-4′-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4′-(hexyloxy)biphenyl, 4-Cyano-4′-n -hexyloxybiphenyl, 4-Hexyloxy-4′-cyanobiphenyl, p -Hexyloxy-p ′-cyanobiphenyl
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
96%
フォーム
liquid crystal (nematic)
mp
56-58 °C (lit.)
転移温度
crystalline phase to nematic phase 56 °C
nematic phase to isotropic phase 76 °C
SMILES記法
CCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C19H21NO/c1-2-3-4-5-14-21-19-12-10-18(11-13-19)17-8-6-16(15-20)7-9-17/h6-13H,2-5,14H2,1H3
InChI Key
YUYXUPYNSOFWFV-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
338656-BULK:
338656-VAR:
338656-1G:4548173137087
338656-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.