アッセイ
98%
形状
liquid crystal
屈折率
n20/D 1.5496 (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)19-14-16-8-12-18(20-2)13-9-16/h6-14H,3-5H2,1-2H3/b19-14+
InChI Key
FEIWNULTQYHCDN-XMHGGMMESA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
158224-5G:
158224-25G:
158224-BULK:
158224-VAR:
試験成績書(COA)