Merck
534471
Sigma-Aldrich
Brominated Wang resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
α-Bromopropiophenone, polymer-bound, 2-Bromopropionylpolystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,700
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.5-1.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
534471-VAR:
534471-1G:
534471-BULK:
534471-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)