Merck
537276
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)benzyl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
Benzyloxybenzyl chloride, polymer-bound, Wang chlorinated resin, [4-(Chloromethyl)phenoxymethyl]polystyrene cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.5-1.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
官能基
alcohol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClCc3ccc(OCc4ccccc4)cc3
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
537276-BULK:
537276-VAR:
537276-25G:
537276-5G:
試験成績書(COA)