Merck
532185
Sigma-Aldrich
4-ヨードベンジルオキシベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4OCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
310.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES記法
Ic1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI Key
MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Iodobenzyloxybenzene may be used in the synthesis of carborane containing mesogens.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
532185-5G:4548173994697
532185-VAR:
532185-BULK:
532185-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modification of electro-optical properties of an orthoconic chiral biphenyl smectogen with its isostructural carborane analogue.
Piecek W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(8), 1173-1182 (2009)