Merck
531634
Sigma-Aldrich
ビス(ピリジン)ヨードニウムテトラフルオロボラート
別名:
Barluenga reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,600
¥13,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10BF4IN2
CAS番号:
分子量:
371.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
137-141 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I+].F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.c2ccncc2
InChI
1S/2C5H5N.BF4.I/c2*1-2-4-6-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-5H;;/q;;-1;+1
InChI Key
JBVUIHBKNVHCKK-UHFFFAOYSA-N
詳細
ビス(ピリジン)ヨードニウムテトラフルオロボレート(バルエンガ試薬)は、幅広い不飽和基質と選択的に反応でき、さまざまな官能基を許容する、穏やかなヨウ素化[1]および酸化[2]試薬です。
アプリケーション
ビス(ピリジン)ヨードニウムテトラフルオロボラートは、単純なテルペンに由来するアセトニドと反応して、位置およびジアステレオ面が良好に制御された選択的なヨード官能基化を行います。[3]以下に関与する反応物として使用されています:
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
531634-VAR:
531634-BULK:
531634-1G:4548173166865
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
José Barluenga et al.
Organic letters, 5(22), 4121-4123 (2003-10-24)
[reaction: see text]. Iodonium ions, o-alkynyl-substituted carbonyl compounds, and alkynes react to give 1-iodonaphthalene derivatives featuring interesting substitution patterns. The reaction with alkenes instead of acetylenes affords related naphthyl ketone derivatives. These two metal-free processes are conducted at room temperature
Discovery of New Tetracyclic Tetrahydrofuran Derivatives as Potential Broad-Spectrum Psychotropic Agents
Fernandez J. et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(6), 1709-1712 (2005)
Cyclization of Carbonyl Groups onto Alkynes upon Reaction with IPy2BF4 and Their Trapping with Nucleophiles:? A Versatile Trigger for Assembling Oxygen Heterocycles
Jose Barluenga et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(30), 9028-9029 (2003)
Regioselective synthesis of substituted naphthalenes: a novel de novo approach based on a metal-free protocol for stepwise cycloaddition of o-alkynylbenzaldehyde derivatives with either alkynes or alkenes
Jose Barluenga et al.
Organic Letters, 5(22), 4121-4123 (2003)
José Barluenga et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(30), 9028-9029 (2004-09-17)
Iodonium ions liberated from bis(pyridine)iodonium(I) tetrafluoroborate react with ortho-alkynyl-substituted carbonyl compounds and different nucleophiles to give valuable iodinated heterocycles at room temperature, through a new and metal-free reaction sequence. Interestingly, the nature of the nucleophile can be widely modified, and