Merck
531030
Sigma-Aldrich
トリス(4-tert-ブチルフェニル)スルホニウムトリフラート
electronic grade, ≥99% trace metals basis
別名:
トリス(4-tert-ブチルフェニル)スルホニウム トリフルオロメタンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3CC6H4]3SCF3SO3
CAS番号:
分子量:
580.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
詳細
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
アッセイ
≥99% trace metals basis
mp
250-253 °C (lit.)
溶解性
PGMEA: <1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
λmax
201 nm
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccc(cc2)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H39S.CHF3O3S/c1-28(2,3)22-10-16-25(17-11-22)31(26-18-12-23(13-19-26)29(4,5)6)27-20-14-24(15-21-27)30(7,8)9;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-21H,1-9H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
HHMQUQRJNPTPAJ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
カチオン性光重合開始剤。光酸発生剤。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
531030-1G:
531030-BULK:
531030-5G:
531030-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)