Merck
531006
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3CC6H4]2IC6H4(SO3)CH3
CAS番号:
分子量:
564.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
詳細
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
アッセイ
≥99% trace metals basis
mp
237-240 °C (lit.)
溶解性
PGMEA: <1%
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~10%
λmax
202 nm
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)c2ccc([I+]c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cc2
InChI
1S/C20H26I.C7H8O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-14H,1-6H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
光カチオン重合開始剤。光酸発生剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
531006-VAR:
531006-5G:
531006-1G:4548173989297
531006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)