アッセイ
97%
mp
220-222 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI Key
CNJGWCQEGROXEE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
254681-5KG:
254681-VAR:
254681-25G:
254681-100G:
254681-BULK:
アクティブなフィルタ