アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
sulfone
SMILES記法
CCS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C4H8O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
BJEWLOAZFAGNPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
282839-5G:
282839-BULK:
282839-1G:
282839-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック