詳細
electrochemical window 6.0 V
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
liquid
導電率
0.43 mS/cm
粘度
422 stokes
密度
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.BF4/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)5/h10-12H,3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
96324-BULK:
96324-50G:4548173184142
96324-5G:4548173184159
96324-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
イオン液体は、室温付近の温度で液体の有機塩類であり、揮発性が非常に低いこととさまざまな化合物に対する溶解性の高さによって、エネルギー用途や産業プロセス向けの「グリーン」溶媒として有用です。