アッセイ
95%
含みます
3000 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
不純物
≤2% poly(1-vinylnaphthalene)
屈折率
n20/D 1.653 (lit.)
bp
135-138 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2
InChI Key
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F
引火点(℃)
101 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
530581-5G:
530581-BULK:
530581-VAR:
530581-1G:
アクティブなフィルタ