Merck
529281
Sigma-Aldrich
Pentaamminechloroiridium(III) chloride
99.95% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥32,900
¥32,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥32,900
About This Item
化学式:
[Ir(NH3)5Cl]Cl2
CAS番号:
分子量:
383.73
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥32,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iridium
不純物
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
InChI Key
DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
529281-VAR:
529281-BULK:
529281-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。