Merck
528439
Sigma-Aldrich
3-Ethoxycinnamic acid, predominantly trans
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-5-3-4-9(8-10)6-7-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b7-6+
InChI Key
DOEYODSOYOGJQH-VOTSOKGWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
528439-5G:
528439-BULK:
528439-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)