Merck
C112003
Sigma-Aldrich
シクロペンタンカルボン酸
99%
別名:
Cyclopentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9CO2H
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
2039729
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
InChI Key
JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C112003-25G:
C112003-VAR:
C112003-100G:
C112003-5G:
C112003-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Juan Manuel Gutierrez-Villagomez et al.
Talanta, 162, 440-452 (2016-11-14)
In this study, we report for the first time the efficiency of pentafluorobenzyl bromide (PFBBr) for naphthenic acid (NA) mixtures derivatization, and the comparison in the optimal conditions to the most common NAs derivatization reagents, BF
Naoto Tsuda et al.
PloS one, 9(11), e112027-e112027 (2014-11-19)
Diacylglycerol O-acyltransferase 1 (DGAT1) catalyzes the final committed step in triglyceride biosynthesis. DGAT1 null mice are known to be resistant to diet-induced obesity, and more insulin sensitive relative to the wild-type; however, the mice exhibit abnormalities in the skin. This