Merck
526967
Sigma-Aldrich
(4-Methoxyphenyl)diphenylsulfonium triflate
別名:
(4-Methoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17F3O4S2
CAS番号:
分子量:
442.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
101-104 °C (lit.)
λmax
260 nm
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17OS.CHF3O3S/c1-20-16-12-14-19(15-13-16)21(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-15H,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
WBUSZOLVSDXDOC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
526967-1G:
526967-BULK:
526967-VAR:
526967-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)