Merck
64145
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylchlorosilyl)propyl methacrylate
technical, ≥85% (GC), (contains BHT as stabilizer)
別名:
(3-Methacryloyloxypropyl)dimethyl-chlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥40,900
¥40,900
単価¥52,700割引22%
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥40,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17ClO2Si
CAS番号:
分子量:
220.77
Beilstein:
2244691
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥85% (GC)
¥40,900
単価¥52,700割引22%
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
品質水準
グレード
technical
アッセイ
≥85% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.451
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
methacrylate
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C9H17ClO2Si/c1-8(2)9(11)12-6-5-7-13(3,4)10/h1,5-7H2,2-4H3
InChI Key
OKQXCDUCLYWRHA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
64145-VAR-F:
64145-5ML-F:
64145-25ML-F:
64145-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)