おすすめの製品
mp
98-102 °C (lit.)
λmax
237 nm
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17S.CHF3O3S/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-15H,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
AWOATHYNVXCSGP-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
526959-VAR:
526959-BULK:
526959-1G:
526959-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)