Merck
526606
Sigma-Aldrich
3-クロロ-2-フルオロベンズアルデヒド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CHO
CAS番号:
分子量:
158.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(Cl)cccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
InChI Key
YAOZCMANASAVFN-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde is a fluorinated benzaldehyde derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.1 °F - closed cup
引火点(℃)
85.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
526606-BULK:
526606-5G:
526606-VAR:
526606-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)