アッセイ
97%
形状
solid
bp
118-120 °C/50 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
InChI Key
KMQWNQKESAHDKD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
348074-5G:
348074-1G:
348074-VAR:
348074-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.