詳細
cationic
アッセイ
≥97.0%
分子量
384.44 g/mol
テクニック
titration: suitable
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DVBJBNKEBPCGSY-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
52340-500G:
52340-VAR:
52340-100G:
52340-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック