Unfortunately, the solubility of this product is not determined.
おすすめの製品
アッセイ
≥98.0% (GC)
bp
270 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
58-60 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
InChI Key
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51560-5G:
51560-VAR:
51560-1G:
51560-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)