Merck
522562
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
3-ヒドロキシフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,300
¥21,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17BO3
CAS番号:
分子量:
220.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
94-98 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8,14H,1-4H3
InChI Key
MUKIFYQKIZOYKT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
522562-5G:
522562-1G:
522562-VAR:
522562-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)