Merck
519715
Sigma-Aldrich
4-Propoxyaniline
別名:
4-Propoxyphenylamine, p-Propoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
151.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
SMILES記法
CCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChI Key
DWOIGSLSPPLRKO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reactant for:
  • Preparation of aggrecanase inhibitors
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
519715-1G:
519715-BULK:
519715-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Calix [4] arene with Lower-Rim ?-Amino a, ?-Unsaturated Ketones Containing Bis-Chelating Sites as a Highly Selective Fluorescence Turn-On Chemosensor for Two Copper (II) Ions.
Ho I, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 8, 1472-1481 (2011)
Light and Temperature as Dual Stimuli Lead to Self-Assembly of Hyperbranched Azobenzene-Terminated Poly (N-isopropylacrylamide).
Huang W, et al.
Polymer, 8(5), 183-183 (2016)