Merck
M2178
Millipore
Mycoplasma agar base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥25,200
¥25,200
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥25,200
About This Item
UNSPSCコード:
41171609
NACRES:
NA.85
¥25,200
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
適合性
mycoplasma
アプリケーション
マイコプラズマの単離と培養に用います。
構成
成分(g/L)
ウシ心臓、浸出液、250.00
動物組織のペプシン消化物、10.00
塩化ナトリウム、5.00
寒天、15.00
調製ノート
Suspend 36 g of Mycoplasma Agar Base in 700 ml of distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 45°C and aseptically add a 300 ml 1% solution of Horse Serum to the agar base or add 10 vials of Mycoplasma Enrichment Supplement (Cat. No. M6930) to the Mycoplasma Agar Base. Mix well before dispensing. Dispense into petri plates or tubes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2178-BULK:
M2178-500G:
M2178-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PCR検査、DNA染色検査、培養検査により、細胞培養のマイコプラズマコンタミネーションを検出します。マイコプラズマ予防、除去、および検出キット
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。