蒸気圧
1 mmHg ( 67 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.555 (lit.)
n20/D 1.555
bp
231-233 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI Key
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
77540-1L:
77540-BULK:
77540-250ML:
77540-VAR:
試験成績書(COA)