Merck
518107
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 1-indolecarboxylate
97%
別名:
1-(tert-ブトキシカルボニル)インドール, 1-インドールカルボン酸 tert-ブチル エステル, N-tert-ブトキシカルボニルインドール, N-ブチルオキシカルボニルインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO2
CAS番号:
分子量:
217.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C13H15NO2/c1-13(2,3)16-12(15)14-9-8-10-6-4-5-7-11(10)14/h4-9H,1-3H3
InChI Key
OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • 強力な植物成長阻害剤
  • カンナビノイドCB2受容体リガンド
  • イソメリジアニンGの類似体およびGSK-3β阻害剤としての評価
  • ペスト菌のサリチル酸アデニル化ドメインYbtE阻害剤
  • コレシストキニン-2受容体アンタゴニスト
  • 抗レーシュマニア剤
  • 以下の反応物質です:
  • パラジウム触媒による鈴木-宮浦クロスカップリング反応
  • フリーデル・クラフツ・アルキル化反応
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F - closed cup
引火点(℃)
71.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
518107-25ML:
518107-BULK:
518107-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eva Schendera et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(1), 269-274 (2019-09-26)
A metal-free, photoinduced aerobic tandem amine dehydrogenation/Povarov cyclization/aromatization reaction between N-aryl glycine esters and indoles leads to tetracyclic 11H-indolo[3,2-c]quinolines under mild conditions and with high yields. The reaction can be performed by using molecular iodine along with visible light, or
Solid-Phase Dendrimer Chemistry
Aldrichimica Acta, 34(3) (3001)