Merck
701068
Sigma-Aldrich
5-(トリフルオロメチル)インドール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6F3N
CAS番号:
分子量:
185.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
67-70 °C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-13-8/h1-5,13H
InChI Key
LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
701068-250MG:
701068-BULK:
701068-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gordon Rix et al.
Nature communications, 11(1), 5644-5644 (2020-11-08)
Enzyme orthologs sharing identical primary functions can have different promiscuous activities. While it is possible to mine this natural diversity to obtain useful biocatalysts, generating comparably rich ortholog diversity is difficult, as it is the product of deep evolutionary processes