Merck
517852
Sigma-Aldrich
Iodoform-d
99 atom % D
別名:
Triiodomethane-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CDI3
CAS番号:
分子量:
394.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % D
mp
120-123 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(I)(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
OKJPEAGHQZHRQV-MICDWDOJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
517852-5G:
517852-BULK:
517852-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)