Merck
515930
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロアンチモン酸ニトロソニウム
99.9% trace metals basis
別名:
ヘキサフルオロアンチモン酸ニトロシル, ヘキサフルオロアンチモン酸ニトロソニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NOSbF6
CAS番号:
分子量:
265.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
powder
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
N#[O+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO.Sb/c;;;;;;1-2;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChI Key
AMGJCGWYCZRXHS-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
515930-25G:4548173164861
515930-BULK:
515930-VAR:
515930-5G:4548173164878
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)