Merck
515205
Sigma-Aldrich
3-インドールグリオキシリルクロリド
98%
別名:
α-オキソインドール-3-アセチルクロリド, 2-(3-インドリル)-2-オキソアセチルクロリド, NSC 128332
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6ClNO2
CAS番号:
分子量:
207.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
138 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-10(14)9(13)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
InChI Key
FPEGGKCNMYDNMW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • IGF-1R/SRC二重阻害剤の調製のための反応剤
  • 新しいクラスの抗レーシュマニア剤としてのインドリルグリオキシルアミドの調製のための反応剤
  • ドラグマシジンEの七環骨格のジアステレオ選択的合成のための反応剤
  • HIV-1インヒビターとしてのベンゾイルメチルピロロピリジニルエタンジオンの調製のための反応剤
  • CDK4/サイクリンD1の選択的阻害剤としての、ファスカプリシンの影響を受けるジインドリルの調製のための反応剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
515205-VAR:
515205-BULK:
515205-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A concise synthesis of an AHR endogenous ligand with the indolecarbonylthiazole skeleton.
Grzywacz P, et al.
Heterocycles, 60(5), 1219-1224 (2003)
Notes-Concerning a preparation of tryptamine.
Brutcher J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(1), 146-147 (1958)
Manabu Nakazono et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 19(1), 123-127 (2003-02-01)
The chemiluminescence (CL) intensities of various indole derivatives substituted with a glyoxylyl group at the 3-position and a hydroxyl group at the 5-position of the indole ring were compared upon the addition of H2O2 in alkaline media. The CL intensities