Merck
526118
Sigma-Aldrich
4-(ジメチルアミノ)ベンゾイルクロリド
97%
別名:
DMABC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,650
5 G
¥14,400
¥4,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,650
5 G
¥14,400
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
183.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
145-149 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
amine
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
InChI Key
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-(ジメチルアミノ)ベンゾイルクロリドは、4-(クロロホルミル)-N,N-ジメチルアニリンとも呼ばれます。
吸湿性が高いことが報告されています。不活性雰囲気下で取り扱ってください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
526118-5G:
526118-1G:
526118-BULK:
526118-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)