Merck
515132
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-3-メチルベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
138.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
密度
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
Cc1cc(C=O)ccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
InChI Key
NRFKZFFVTGGEQF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
175.0 °F - closed cup
引火点(℃)
79.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
515132-VAR:
515132-5G:
515132-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 550-550 (2014)