Merck
514748
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
p-Alkoxybenzyl alcohol, polymer-bound, Wang resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,865
¥9,865
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,865
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,865
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
1.5-2.0 mmol/g OH loading
粒径
100-200 mesh
官能基
alcohol
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
514748-VAR:
514748-BULK:
514748-100G:
514748-25G:
514748-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)